Learn More
WTW™ Soluzione pulente per sensori galvanici di ossigeno StirrOx G™, CellOx 325™, DurOx 325™ di WTW™
Codice prodotto. 11700424
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11700424 Trasparente 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11700424 Fornitore WTW™ N. del fornitore 205204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.70€
    75.00€ / 30mL
    Risparmia 3.70€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Get optimum results with this cleaning solution that allows for self-stirring dissolved oxygen sensor StirrOx™ G for the measurement of the biochemical oxygen demand (BOD) according to the dilution method.
  • Cleaning solution for galvanic oxygen sensors
  • Cleaning solution for StirrOx™ self-stirring dissolved oxygen sensor
  • Cleaning solution that allows for self-stirring dissolved oxygen sensor StirrOx™ G for the measurement of the biochemical oxygen demand (BOD) according to the dilution method
  • For use with cleaning galvanic oxygen sensors StirrOx™ G, CellOx™325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi, ConOx, MPP 350 D.O. module
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Descrizione Soluzione detergente
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • RL-G
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid