Learn More
Brady™ CleanLift™ Series Open 3 in. Core Repositionable Vinyl Cloth Labels - White
Codice prodotto. 12786248 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12786248 White 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12786248 Fornitore Brady™ N. del fornitore 062683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    502.24€ / 1 rotoli
    Risparmia 47.76€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
CleanLift™ Series Open 3 in. Core Repositionable Vinyl Cloth Labels - White: Permanent or repositionable: once applied, B-498 CleanLift™ Series Vinyl Cloth is there to stay…unless you want to change it.
  • The adhesive and cloth backing offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning
  • Sticks to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for excellent print quality
  • Semi-gloss finish for crisp, clean look
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; UL Recognized
Tipo di adesivo Repositionable
Colore White
Finitura Semi-gloss
Formato Roll
Materiale Vinyl
Print Technology Trasferimento termico
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode labelling;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81 Label Printer, Brady 1244, Brady MVP Plus Series, Brady X Plus II Series Label Machine, Brady 1344, Brady 2461, Brady IP Series Label Printer, Tagus Thermal Transfer Printer
Etichette per riga 2
Quantità 5000/Roll
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Dimensioni (L x P) 0.75 x 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 170.18 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number THT-88-498-5