Descrizione
- Available in various sizes
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognized |
| Descrizione | Recommended ribbon series: R4300; R4800; R6000; R6200 |
| Tipo di adesivo | Repositionable |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Semi-gloss |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Vinyl Cloth (B-498) |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |