Learn More
Brady™ CleanLift™ Terminal Block Markers (B-498)
For BMP71 Printers. Brady Terminal Block Markers (B-498) are made of repositionable vinyl cloth.
378.00€ - 427.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | UL Recognized |
---|---|
Descrizione | Suggested ribbon series: R6200; R4300; R6000 |
Tipo di adesivo | Rubber, Repositionable |
Colore | White |
Finitura | Semi-Gloss |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11598604
|
Brady™
115133 |
6.1 mm | 0.24 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11519463
|
Brady™
104292 |
8.1 mm | 0.318 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11559463
|
Brady™
104296 |
9.5 mm | 0.375 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
UL Recognized | |
Rubber, Repositionable | |
Semi-Gloss | |
Terminal Block Markers (B-498) | |
BMP™71 Printer | |
0.0073 in. | |
91.4 m |
Suggested ribbon series: R6200; R4300; R6000 | |
White | |
Vinyl Cloth (B-498) | |
Barcode labeling, Cable and wire marking, Circuit Board ID - Through hole-top, Component and equipment ID, General and industrial ID, Terminal Block Markers | |
1 Ea. | |
300 ft. |