Learn More
Brady™ CleanLift™ Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels
Codice prodotto. 11592985 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
12.7 x 36.49 mm (W x H)
19.05 x 23.79 mm (W x H)
20.32 x 36.49 mm (W x H)
25.4 x 36.49 mm (W x H)
6.35 x 36.49 mm (W x H)
W x H: 6.09 mm x 4.19m
W x H: 8 mm x 4.19m
W x H: 9.52 mm x 4.19m
Dimensioni (sistema imperiale):
0.240 x 165 in. (W x H)
0.250 x 1.437 in. (W x H)
0.315 x 165 in. (W x H)
0.375 x 165 in. (W x H)
0.500 x 1.437 in. (W x H)
0.750 x 0.937 in. (W x H)
0.800 x 1.437 in. (W x H)
1 x 1.437 in. (W x H)
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (sistema metrico) Dimensioni (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11592985 12.7 x 36.49 mm (W x H) 0.500 x 1.437 in. (W x H) 1 ROLL
11522995 6.35 x 36.49 mm (W x H) 0.250 x 1.437 in. (W x H) 1 rotolo
11532995 19.05 x 23.79 mm (W x H) 0.750 x 0.937 in. (W x H) 1 rotolo
11562995 W x H: 6.09 mm x 4.19m 0.240 x 165 in. (W x H) 1 rotolo
11552995 W x H: 8 mm x 4.19m 0.315 x 165 in. (W x H) 1 rotolo
11542995 W x H: 9.52 mm x 4.19m 0.375 x 165 in. (W x H) 1 rotolo
11512995 25.4 x 36.49 mm (W x H) 1 x 1.437 in. (W x H) 1 rotolo
11572995 20.32 x 36.49 mm (W x H) 0.800 x 1.437 in. (W x H) 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11592985 Fornitore Brady™ N. del fornitore 062682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00€
    450.71€ / 1 rotoli
    Risparmia 36.29€
    7% Sconto
In stock
Ideal for a variety of applications. Brady CleanLift Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels are made of vinyl cloth with repositionable rubber adhesive and can be wound inside or out with the ribbon coated side out.
  • For use with thermal transfer printers
  • Made of B-498 vinyl cloth with repositionable rubber adhesive
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized
Descrizione Suggested ribbon series: R4300; R4800; R6000; R6200
Tipo di adesivo Repositionable Rubber
Rivestimento None
Colore White
Finitura Semi-gloss
Formato Roll
Materiale Vinyl Cloth (B-498)
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode labeling, Cable and wire marking, Circuit Board ID - Through hole-top, Component and equipment ID, General and industrial ID
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 15.24 mm
Etichette per riga 6
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello THT-87-498-5
N. per confezione 5000 Label(s) / Roll
Quantità 5000/Pk.
Forma Rectangle
Size 12.70 mm (W) x 36.50 mm (H)
Dimensioni (sistema imperiale) 0.500 x 1.437 in. (W x H)
Dimensioni (sistema metrico) 12.7 x 36.49 mm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in.
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 39.68 mm
Dimensioni (L x P) 36.50 x 12.7 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.437 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 12.70 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.437 in.
Altezza (sistema metrico) 36.50 mm
Alternate Part Number THT-87-498-5