Learn More
Micronova™ Cleanroom Ballpoint Click Pen
Codice prodotto. 17665915 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Sterilità unitSize
17665915 Blue Non-sterile pezzi 100
17655915 Black Non-sterile pezzi 100
17218336 Black Sterile pezzi 100
17633935 Blue Sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17665915 Fornitore Micronova™ N. del fornitore PEN12
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Cleanroom Click Pens use low sodium, indelible ink and feature a special high-density poly barrel and easy-click retractable nib.
  • Product Type: Ballpoint Pen
  • Ink Type: Low Sodium (Indelible)
  • Tip Type: Click / Retractible
  • Tip Style: Ballpoint (0.7 mm)
  • Dimensions (L x W): 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.)
  • Packaging: Double-Bagged
  • For Use With (Application): Cleanroom Documentation
  • For Use With (Equipment): Cleanroom Paper
Specifica
Colore Blue
Colore coperchio White
Materiale coperchio High-Density Poly
Dimensioni (L x P) 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.)
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom Documentation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cleanroom Paper
Imballaggio 10 Pens/Bag, 10 Pens/Double Bag, 10 Pens/Pk.
Product Type Ballpoint Click Pen
Sterilità Non-sterile
Stile punta Ballpoint (0.7 mm)
Peso (sistema imperiale) 2.171 oz. (Pack)
Peso (sistema metrico) 61.547 g