Learn More
Chemsplash Cleanroom LINT Free White Wipe
Codice prodotto. 30058138
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
30.5 x 35.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
30058138 30.5 x 35.5 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30058138 Fornitore Chemsplash N. del fornitore 4916.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.02€
    88.37€ / pezzi 500
    Risparmia 26.65€
    23% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Cleanroom Lint Free Wipes are 305 x 355 mm. Also available in irradiated.
Chemsplash Cleanroom Lint Free Wipe
  • Size: 305 x 355 mm
  • 60 GSM
  • Material: Cellulose / Polyester Fiber
Description: The Chemsplash Cleanroom Lint Free Wipe is 305 x 355 mm and is made from a blend of cellulose and polyester fibers. It is designed for cleanroom environments where lint-free properties are essential. Also available in irradiated form for enhanced sterility.
Specifica
Product Type Sterile Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 30.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 35.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 35.5 cm
Materiale Polyester Cellulose
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Dimensioni (L x P) 30.5 x 35.5 cm
Quantità confezione 500/Box
Strato 1-ply
Sterilità Non sterile