Descrizione
- For media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications in cleanroom
- Cleanroom processed
- Wound on 3-in. plastic core
- Individually double bagged
- Roll length: 33 m (36 yd.)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Tipo di adesivo | Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | Orange |
| Finitura | Semi-gloss |
| Formato | Roll |
| Materiale | Polypropylene |
| Product Type | Tape |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Vedi altri risultati |