Learn More
CleanSpace™ Technology Head Harness
Codice prodotto. 15980052 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PAF-1034, PAF-2034
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15980052 PAF-1034, PAF-2034 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15980052 Fornitore CleanSpace™ Technology N. del fornitore PAF0030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.85€
    49.50€ / pezzi 1
    Risparmia 14.35€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Head harness is made of fabric and attached to the respirator unit using velcro strips.
  • Compatible with the CleanSpace2™ PAPR (PAF-0034)
  • Used with the revolutionary CleanSpace™ Respirator: light weight, no hoses or belts
  • Designed for comfort over long periods
  • Allows sweating and offers breathability
  • Easy to wash and quick drying
  • Designed for long wear in harsh environments
  • Easy and quick replacement
Specifica
Certificazione/Conformità AS/NZS1716: 2012, EN 12942 (CE Mark)
Monouso Reusable
Materiale Polyester, Nylon, Velcro
Product Type Head Harness
Da utilizzare con (apparecchiatura) PAF-1034, PAF-2034
Modello PAF-0030
Requisiti di stoccaggio Store at -10°C to +55°C
Dimensioni (L x P x A) 580 x 220 mm
Peso (sistema metrico) 69 g