Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: Foam Series
Codice prodotto. 15683814 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Stile punta:
Flexible
Rigid
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
92.5 mm
101.8 mm
105.8 mm
106 mm
Diametro (sistema metrico) punta:
4.8 mm
6.7 mm
12.7 mm
15 mm
19.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile punta Lunghezza (sistema metrico) maniglia Diametro (sistema metrico) punta Dimensione della confezione
15683814 Flexible 92.5 mm 6.7 mm pezzi 100
15772416 Flexible 105.8 mm 19.2 mm pezzi 100
15762416 Rigid 106 mm 15 mm pezzi 100
15792416 Rigid 101.8 mm 12.7 mm pezzi 100
15782416 Flexible 92.5 mm 4.8 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15683814 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX710A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.65€
    39.19€ / pezzi 100
    Risparmia 26.46€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Certified to be silicone-free
High performance for applications requiring sorbency, low particle generation and solvent resistance.
  • High-grade, closed-cell polyurethane foam offers high performance for applications requiring sorbency, low particle generation, and solvent resistance
  • Softness and low abrasion protect delicate components
  • Foam head on flexible and rigid paddle, both with chemical-resistant polypropylene handles
  • Constructed from the cleanest materials available and manufactured in a cleanroom using state-of-the-art processes and equipment
  • High-precision automated process guarantees consistent performance, sizing and cleanliness
  • Silicone-free Bag-Within-A-Bag™ packaging consists of a solvent-resistant, thermally sealed exterior bag that protects the inner bags containing the swabs
  • Each outer bag is individually lot-coded for easy traceability and quality control
Specifica
Struttura Flexible Nylon head paddle, medium handle
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.16 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.45 in.
Da utilizzare con (applicazione) Applying and removing lubricants, adhesives and other solutions in a critical clean environment, scrubbing recessed areas, removal of excess materials, debris, cleaning intersecting surfaces and joints
Colore maniglia Light Green
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 4.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 113 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 3.642 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 92.5 mm
Materiale Foam
Size Large
Spessore (sistema metrico) 5.9 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.803 in.
Tipo di maniglia Medium
Length (Metric) Tip 20.4 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 6.1 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) punta 6.7 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0.276 in.
Tipo di adesivo Thermal/Epoxy
Materiale maniglia Polypropylene
Stile punta Flexible
Tip Material Polyurethane Foam