Learn More
Fisherbrand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato trasparente con tappo
Codice prodotto. 11576923 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
29/32
Altezza (sistema metrico):
69 mm
89 mm
110 mm
111 mm
139 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolleranza:
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.1 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Altezza (sistema metrico) Tolleranza Dimensione della confezione
11576923 5 ml 10/19 69 mm ±0.025 ml pezzi 5
11566933 1000 mL 24/29 300 mm ±0.4 ml pezzi 2
11526933 100 mL 12/21 170 mm ±0.1 ml pezzi 5
11586923 10 mL 10/19 89 mm ±0.025 ml pezzi 5
11576933 2000 mL 29/32 370 mm ±0.6 ml Pezzo
11536933 200 mL 14/23 210 mm ±0.15 ml pezzi 2
11596923 20 mL 10/19 111 mm ±0.04 ml pezzi 5
11506933 25 mL 10/19 110 mm ±0.04 ml pezzi 5
11546933 250 mL 14/23 220 mm ±0.15 ml pezzi 2
11556933 500 mL 19/24 260 mm ±0.25 ml pezzi 2
11516933 50 mL 12/21 139 mm ±0.06 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11576923
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a norma ISO 1042 e DIN 12664. Fiasca volumetrica in vetro borosilicato trasparente di classe A Fisherbrand™ con tappo, con graduazioni e tappo in polietilene intercambiabile. Il certificato di conformità lotto Fisherbrand™ relativo a questo articolo può essere scaricato dalla scheda 'Documentazione'.
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with ISO 1042 and DIN 12664. Fisherbrand™ Clear Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper includes one mark graduation and interchangeable polyethylene stopper. The Fisherbrand™ 'Batch Certificate of Compliance' is downloadable for this item from the 'Documentation' tab.
  • Manufactured from Borosilicate Glass and complies with ISO 1042 and DIN 12664.
  • With one mark graduation and interchangeable polyethylene stopper.
  • The details on each flask include confirmation of compliance to International Standards as well as an individual re-order code.
  • The Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' is downloadable for this item from the 'Documentation' tab
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1042, DIN 12664
Materiale chiusura Polietilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 69 mm
Tolleranza ±0.025 ml
Graduated Sì
Classe Classe A
Dimensione chiusura 10/19