Learn More
Fisherbrand™ Clear Boston Round Glass Bottles with Black Phenolic Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7144762 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Rivestimento interno chiusura:
Polyethylene Cone
Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 16154447
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear Boston round Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage. Packaged in convenience packs with black phenolic caps attached to maintain cleanliness
  • General use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important
  • Narrow screw neck opening, curved shoulders, round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
  • Clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
  • Environmentally sensitive - help eliminate waste and insure product integrity for long term storage
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 18 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 10 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 81 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 48
Colore chiusura Black
Finitura collo 20-400
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 79 mm
Product Type Boston Round Bottle
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Cone
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 31 mm