Learn More
Fisherbrand™ Clear Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16104427 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Quantità:
12
24
108
160
288
Dimensione della confezione:
pezzi 108
pezzi 12
pezzi 160
pezzi 24
pezzi 288
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura Quantità unitSize
16104427 480 mL PTFE/Polyethylene Foam 12 pezzi 12
16194447 60 mL PTFE/Polyethylene Foam 24 pezzi 24
16124457 60 mL Pulp/Vinyl 288 pezzi 288
16194417 60 mL Pulp/Vinyl 24 pezzi 24
16134447 120 mL Pulp/Vinyl 24 pezzi 24
16194397 120 mL Pulp/Vinyl 160 pezzi 160
16104457 120 mL PTFE/Polyethylene Foam 24 pezzi 24
16114457 240 mL PTFE/Polyethylene Foam 12 pezzi 12
16114407 240 mL Pulp/Vinyl 108 pezzi 108
16144447 240 mL Pulp/Vinyl 12 pezzi 12
16114447 480 mL Pulp/Vinyl 12 pezzi 12
16124447 950 mL Pulp/Vinyl 12 pezzi 12
16114427 950 mL PTFE/Polyethylene Foam 12 pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 16104427
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear Boston round Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage. Packaged in convenience packs with white polypropylene caps attached to maintain cleanliness
  • General use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important
  • Narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Clear glass offers minimal chemical interference with contents and is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
  • Environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage
Specifica
Capacità (sistema metrico) 480 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 16 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 171 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 12
Colore chiusura White
Finitura collo 28-400
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Product Type Boston Round Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28-400 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm