Learn More
Fisherbrand™ Clear Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescripción
- General use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important
- Narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
- Clear glass offers minimal chemical interference with contents and is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
- Environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage
Especificaciones
Especificaciones
| Capacità (sistema metrico) | 950 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 32 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 209 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 12 |
| Colore chiusura | White |
| Finitura collo | 33-400 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?