Learn More
Fisherbrand™ Fiale per diagnostica trasparenti
Codice prodotto. 14803582 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 154
pezzi 320
pezzi 99
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
14803582 3 mL pezzi 320
14823582 10 mL pezzi 154
14833582 20 mL pezzi 130
14843582 25 mL pezzi 99
14813582 5 mL pezzi 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 14803582 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 102000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    100.67€ / pezzi 320
    Risparmia 9.33€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides excellent clarity and dimensional accuracy from vial to vial due to tubular design. Fisherbrand™ Type 1 Diagnostic Clear Glass Vials are manufactured using Type 1 neutral glass.
  • Freeze dry stoppers demonstrate very low moisture absorption
  • Specially designed bottom radius adds strength for freeze drying applications
  • Two cap configurations available - PP cap and freeze dry stopper urea EPE lined cap
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 3 mL
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for freeze drying applications, all diagnostic and pharmaceutical applications
Stile collo Screw
Stile Tubular
Stile filo A vite
Quantità 320/Pk.
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 36 mm
Product Type Diagnostic Vial