Learn More
Fisherbrand™ Fiale per diagnostica trasparenti
Codice prodotto. 14823582 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 154
pezzi 320
pezzi 99
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
14823582 10 mL pezzi 154
14833582 20 mL pezzi 130
14843582 25 mL pezzi 99
14813582 5 mL pezzi 320
14803582 3 mL pezzi 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 14823582 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 102040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.34€
    71.47€ / pezzi 154
    Risparmia 4.87€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides excellent clarity and dimensional accuracy from vial to vial due to tubular design. Fisherbrand™ Type 1 Diagnostic Clear Glass Vials are manufactured using Type 1 neutral glass.
  • Freeze dry stoppers demonstrate very low moisture absorption
  • Specially designed bottom radius adds strength for freeze drying applications
  • Two cap configurations available - PP cap and freeze dry stopper urea EPE lined cap
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for freeze drying applications, all diagnostic and pharmaceutical applications
Stile collo Screw
Stile Tubular
Stile filo A vite
Quantità 154/Pk.
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Diagnostic Vial