Learn More
Labconco™ Camere di essiccazione trasparenti per liofilizzatore FreeZone™
Codice prodotto. 15796968 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Short
Tall
Altezza (sistema imperiale):
15.3 in.
16.8 in.
23 in.
24.6 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Altezza (sistema imperiale) unitSize
15796968 Tall 23 in. Pezzo
15721008 Short 15.3 in. Pezzo
15787807 Tall 24.6 in. Pezzo
15797807 Short 16.8 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15796968 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7318800
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La camera trasparente fornisce visibilità per la liofilizzazione di massa.
Clear chamber provides visibility for bulk freeze drying.
  • 12.0 in. dia. acrylic chamber fits all FreeZone™ Freeze Dryers
  • Provides visibility for bulk freeze drying
  • Includes clear acrylic lid with gasket, vacuum release valve and pass-through for electrical cords
  • Will fit 10.12 in. or 14.0 in. diameter condensers
  • 8 in. diameter opening to collector on bottom of chamber
Specifica
Tipo Drying Chamber
N. di ripiani 5
Colore Clear
Materiale Acrylic
Size Tall
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone™ Freeze Dryers
Include 8 Valves
Diametro (sistema imperiale) 17.4 in.
Altezza (sistema imperiale) 23 in.
Peso di spedizione (sistema imperiale) 25 lb.
Peso (sistema imperiale) 22 lb.