Learn More
Thermo Scientific™ Piastre trasparenti a fondo piatto Immuno non sterili a 96 pozzetti
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10468075
Cambia vista
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Enhanced Binding
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Universal Binding
Certificato:
No
Yes
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
230 μL
280 µl
330 μL
330 µl
350 μL
350 µl
Codice a barre:
Includes Barcode
No
No Barcode
Dimensione della confezione:
pezzi 180
pezzi 50
pezzi 60
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Trattamento superficiale Certificato Volume (sistema metrico) di lavorazione Codice a barre unitSize
10468075 Immulon 4 HBX No 280 µl No Barcode pezzi 50
10547915 Immulon 1 B No 230 μL No Barcode pezzi 50
10795026 Immulon 2 HB No 280 µl No Barcode pezzi 50
10394751 MaxiSorp 350 µl No pezzi 60
10547781 MaxiSorp No 350 µl No Barcode pezzi 60
10498802 PolySorp No 350 μL No Barcode pezzi 180
10294401 MaxiSorp 350 µl No Barcode pezzi 180
10264451 MaxiSorp Yes 350 μL Includes Barcode pezzi 180
10275411 MediSorp 350 µl No pezzi 60
10565131 MultiSorp No 350 μL No Barcode pezzi 60
10449672 PolySorp No 350 µl No pezzi 60
10190825 Universal Binding No 330 µl No Barcode pezzi 50
10130665 Enhanced Binding Yes 330 μL No Barcode pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Viene testata la funzionalità del legame IgG di ogni lotto.
Codice prodotto. 10468075 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 3855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.34€
    189.47€ / pezzi 50
    Risparmia 221.87€
    53% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Viene testata la funzionalità del legame IgG di ogni lotto.
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche.
Scelta di quattro superfici leganti per risultati affidabili e riproducibili nelle analisi colorimetriche con le piastre a 96 pozzetti a fondo piatto non sterili trasparenti Thermo Scientific™, con le piastre trasparenti Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ e Microtiter™ che sono ideali per i saggi immunologici quantitativi e qualitativi in fase solida.
96-Well Solid Plates:
  • Clear polystyrene
  • Choice of four surfaces for optimal binding
  • Alphanumerically labeled rows and columns
Surfaces:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B, and Universal Binding (UB) are for adsorption of hydrophobic molecules.
  • Thermo Scientific Medisorp and Immulon 2HB are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules.
  • Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX, and Enhanced Binding(EB) are hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays.
  • Thermo Scientific MultiSorp is very hydrophilic and works well for glycans and water soluble proteins.
Ordering Information:
Please note that availability may vary by country. 467320, 456537, 460984 and 439454 include certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Proprietà di legame Hydrophilic
Certificato No
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Metodo di rilevamento Colorimetrico
Matrice 8 x 12
Imballaggio 50 Cases
Binding Type Hydrophilic
Colore Trasparente
Product Type Microplate
Materiale Polistirene
Volume (sistema metrico) pozzetto 330 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 280 µl
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Immulon 4 HBX
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 50
N. per confezione 10
Bloccaggio piastra None
Target Molecule Antibodies (Glycoproteins)
Design pozzetto F96
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.