Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles with Black Phenolic Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16134347 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
Rivestimento interno chiusura:
Polyethylene Cone
Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 48
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura unitSize
16134347 480 mL Rubber pezzi 24
16184347 15 mL Polyethylene Cone pezzi 48
16194347 30 mL Polyethylene Cone pezzi 48
16104347 60 mL Rubber pezzi 48
16104357 60 mL Polyethylene Cone pezzi 48
16174487 125 mL Polyethylene Cone pezzi 120
16114357 120 mL Polyethylene Cone pezzi 24
16114347 120 mL Rubber pezzi 24
16124347 240 mL Rubber pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 16134347
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear USP Type III soda-lime glass with black phenolic screw cap ideal for solvent or chemical, sample storage and sample observation.
  • French Square Bottles are space-saving and easy to fill
  • Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical interference with bottle’s contents
  • Square design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
  • Wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling
Specifica
Capacità (sistema metrico) 480 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 35 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 170 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Colore chiusura Black
Finitura collo 48-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 167 mm
Product Type French Square Bottle
Rivestimento interno chiusura Rubber
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 48-400 mm
Diametro (sistema metrico) 81 mm