Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16164337 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Quantità:
24
40
48
84
120
240
576
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 240
pezzi 40
pezzi 48
pezzi 576
pezzi 84
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura Quantità unitSize
16164337 60 mL PTFE/Polyethylene Foam 48 pezzi 48
16144337 15 mL PTFE/Polyethylene Foam 48 pezzi 48
16174647 15 mL Pulp/Vinyl 576 pezzi 576
16104337 30 mL Pulp/Vinyl 48 pezzi 48
16154337 30 mL PTFE/Polyethylene Foam 48 pezzi 48
16144347 60 mL Pulp/Vinyl 240 pezzi 240
16114337 60 mL Pulp/Vinyl 48 pezzi 48
16124337 120 mL Pulp/Vinyl 24 pezzi 24
16154347 120 mL Pulp/Vinyl 120 pezzi 120
16174337 120 mL PTFE/Polyethylene Foam 24 pezzi 24
16134337 240 mL Pulp/Vinyl 24 pezzi 24
16164347 240 mL Pulp/Vinyl 84 pezzi 84
16184337 240 mL PTFE/Polyethylene Foam 24 pezzi 24
16194337 480 mL PTFE/Polyethylene Foam 24 pezzi 24
16174347 480 mL Pulp/Vinyl 40 pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 16164337
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear USP Type III soda-lime glass with white polypropylene screw cap ideal for solvent or chemical, sample storage and sample observation
  • Space-saving
  • Easy to fill
  • Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle’s contents
  • Square design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
  • Wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 16 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 89 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 48
Colore chiusura White
Finitura collo 28-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Product Type French Square Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28-400 mm
Diametro (sistema metrico) 45 mm