Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16164347 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Quantità:
24
40
48
84
120
240
576
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 240
pezzi 40
pezzi 48
pezzi 576
pezzi 84
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura Quantità Dimensione della confezione
16164347 240 mL Pulp/Vinyl 84 pezzi 84
16144337 15 mL PTFE/Polyethylene Foam 48 pezzi 48
16174647 15 mL Pulp/Vinyl 576 pezzi 576
16104337 30 mL Pulp/Vinyl 48 pezzi 48
16154337 30 mL PTFE/Polyethylene Foam 48 pezzi 48
16144347 60 mL Pulp/Vinyl 240 pezzi 240
16114337 60 mL Pulp/Vinyl 48 pezzi 48
16164337 60 mL PTFE/Polyethylene Foam 48 pezzi 48
16124337 120 mL Pulp/Vinyl 24 pezzi 24
16154347 120 mL Pulp/Vinyl 120 pezzi 120
16174337 120 mL PTFE/Polyethylene Foam 24 pezzi 24
16134337 240 mL Pulp/Vinyl 24 pezzi 24
16184337 240 mL PTFE/Polyethylene Foam 24 pezzi 24
16194337 480 mL PTFE/Polyethylene Foam 24 pezzi 24
16174347 480 mL Pulp/Vinyl 40 pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 16164347
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear French Square Glass Bottles with White Polypropylene Caps are made from USP Type III soda-lime glass and are ideal for solvent, chemical or sample storage. The square design maximises shelf space while the wide mouth aids filling and sampling.
  • Clear USP Type III soda-lime glass for maximum content visibility
  • Square design maximises storage space and minimises shelf footprint
  • Wide mouth opening for easy filling, mixing and sampling
  • White polypropylene screw cap included
  • Available with Pulp/Vinyl or PE Foam/PTFE cap liner options
  • Suitable for solvent, chemical and sample storage
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 39 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 140 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 84
Colore chiusura White
Finitura collo 43-400
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 137 mm
Rivestimento interno chiusura Pulp/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 43-400 mm
Diametro (sistema metrico) 66 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Forma French Square
Product Type French Square Bottle