Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Graduated Glass Bottles
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16104567 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Rivestimento interno chiusura unitSize
16104567 PTFE/Polyethylene Foam pezzi 12
16114567 Pulp/Vinyl pezzi 12
16164647 Rubber pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16104567
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
USP Type III clear French Square bottle with graduations and a variety of caps
Specifica
Capacità (sistema metrico) 950 mL
Capacità (sistema imperiale) 32 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 54 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 40 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 205 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 12
Colore chiusura White
Finitura collo 58-400
Closure Included Yes
Graduated Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 202 mm
Product Type Square Glass Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 58-400 mm
Diametro (sistema metrico) 83 mm