Learn More
Fisherbrand™ Clear Glass Alpha Bottles
Codice prodotto. 15363408 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
Quantità:
Confezione da 127
Confezione da 156
Dimensione della confezione:
pezzi 127
pezzi 156
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
15363408 30 ml Confezione da 156 pezzi 156
15373408 60 ml Confezione da 127 pezzi 127
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15363408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    33.90€ / pezzi 156
    Risparmia 3.10€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro di tipo 3 con tappo filettato antiperdita. I flaconi in vetro trasparente Alpha Fisherbrand™ vengono utilizzati principalmente in procedure di farmacologiche e di laboratorio.
  • Lightweight
  • Clear Glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Materiale Vetro tipo 3
Quantità Confezione da 156
Altezza (sistema metrico) 67 mm
Diametro (sistema metrico) 35 mm