Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
| Materiale | Vetro tipo 3 |
| Quantità | Confezione da 127 |
| Altezza (sistema metrico) | 94 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 38.6 mm |