Learn More
Fisherbrand™ Clear Boston Round Bottles with Black Phenolic PolyCone Cap
Codice prodotto. 11708729 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Quantità:
12/scatola
24/Cs.
48/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Quantità unitSize
11708729 30 ml 20-400 mm 48/Cs. pezzi 48
11718729 60 ml 20-400 mm 24/Cs. pezzi 24
11728729 120 ml 22-400 mm 24/Cs. pezzi 24
11738729 240 ml 24-400 mm 12/scatola pezzi 12
11748729 480 ml 28-400 mm 12/scatola pezzi 12
11758729 960 ml 33-400 mm 12/scatola pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11708729
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flaconi per uso generale. I flaconi Boston rotondi trasparenti Fisherbrand™ con tappi fenolici neri PolyCone sono ideali per preservare l'integrità del contenuto.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Features narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1 once
Colore Trasparente
Materiale Vetro
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Quantità 48/Cs.
Colore chiusura Nero
Materiale rivestimento interno PolyCone
Finitura collo 20-400
Closure Included
Bocca Stretta
Forma Boston Round
Altezza (sistema metrico) 31 mm
Product Type Boston Round Bottle
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura Fenolico
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 79 mm
Tipo di chiusura A vite
Erogazione attraverso la chiusura Yes