Descrizione
- Clear glass
- 1st hydrolytic class glass
- Flat bottom
- Bevelled HS crimp neck
- For Karl-Fischer titration
Specifica
Specifica
| Descrizione | Crimp Neck Vial |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 21.7 mm |
| Materiale | Hydrolytic Glass (Class I) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Karl-Fischer Titration |
| Stile collo | Bevelled HS Crimp Neck |
| Stile filo | N20 |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Marking Spot | No |
| Volume (Metric) Usable | 5.0 mL |
| Vedi altri risultati |