Learn More
Berlin Packaging™ Recipiente in vetro trasparente
Codice prodotto. 30408786
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Quantità:
Set da 18
Set da 20
Set da 48
Set da 63
Dimensione della confezione:
pezzi 2688
pezzi 4158
pezzi 720
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
30408786 100 ml Set da 63 pezzi 4158
30408780 1000 ml Set da 18 pezzi 720
30408783 250 ml Set da 48 pezzi 2688
30408784 500 ml Set da 20 pezzi 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30408786 Fornitore Berlin Packaging™ N. del fornitore 1000729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3485.00€
    2713.43€ / pezzi 4158
    Risparmia 771.57€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Use the Berlin Packaging™ Clear Laboratory Glassware Pot as a fundamental piece of laboratory glassware. The autoclavable clear glass is breakproof and chemically and thermally shockproof.
  • Clear borosilicate glass
  • Break-resistant
  • Chemically and thermally shockproof;
  • In compliance with EP, USP and JP guidelines
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 40
Quantità Set da 63
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale Glass
Product Type Contenitore