Learn More
Fisherbrand™ Clear Glass Wide Mouth Testing Jars with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16144547 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 180
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Rivestimento interno chiusura Dimensione della confezione
16144547 PTFE/Polyethylene Foam pezzi 180
16124907 Pulp/Vinyl pezzi 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16144547
Spedizione stimata: 16-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear Glass Wide Mouth Testing Jars with White Polypropylene Caps are manufactured from soda-lime glass conforming to USP Type III requirements. Wide mouth design is ideal for dry and viscous samples. Available with a choice of cap liner combinations.
  • Manufactured from soda-lime glass conforming to USP Type III requirements
  • Wide mouth design ideal for dry and viscous samples
  • Clear glass allows for easy viewing of contents
  • White polypropylene screw caps included
  • Choice of cap liner combinations available
  • Designed without shoulders for maximum storage capacity
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 39 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 34 mm
Da utilizzare con (applicazione) Dry and Viscous Samples
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 78 mm
Materiale Glass
Quantità 180
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 43 to 400
Chiarezza Clear
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 43-400 mm
Diametro (sistema metrico) 44 mm
Tipo di chiusura Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.5 oz.
Forma Rotondo
Monouso Reusable
Product Type Testing Jar