Learn More
Karl Hecht™ Clear Glass Wide Neck Bottles
Descrizione
- With ground-in glass stopper
- Wide neck for ease of access to contents
- Available in different capacities
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Amber |
| Materiale | Glass |
| Closure Included | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 128 mm |
| Materiale chiusura | Glass |
| Diametro (sistema metrico) | 69 mm |
| Tipo di chiusura | Ground-in Stopper |