Learn More
Azpack™ Flaconi per prodotti in polvere con collo largo in vetro trasparente con tappi a vite in urea neri
Descrizione
- Constructed of clear soda lime glass
- Includes black urea screw cap closure
- Closure lined with wood pulp faced steran (PVDC)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 120 ml |
| Colore | Clear |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Quantità | 40/conf. |
| Colore chiusura | Nero |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Wide, Threaded |
| Altezza (sistema metrico) | 97 mm |
| Rivestimento interno chiusura | Wood Pulp-faced PVDC |
| Materiale chiusura | Urea |
| Vedi altri risultati |