Learn More
Azpack™ Flaconi per prodotti in polvere con collo largo in vetro trasparente con tappi a vite in urea neri
Codice prodotto. 11338023
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
500 ml
Dimensione chiusura:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 40
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
11338023 60 ml 38/R3 pezzi 40
12377128 30 ml 33/R3 pezzi 40
11337024 120 ml 38/R3 pezzi 40
11347024 180 ml 48/R3 pezzi 20
11348023 500 ml 58/R3 pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11338023 Fornitore Azpack™ N. del fornitore 11338023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.35€
    53.86€ / pezzi 40
    Risparmia 11.49€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fill, dispense, and store powders and liquids without difficulty. Azpack™ Clear Glass Wide Neck Powder Bottles with Black Urea Screw Caps feature a wood pulp-faced PVDC-lined cap.
  • Constructed of clear soda lime glass
  • Includes black urea screw cap closure
  • Closure lined with wood pulp faced steran (PVDC)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Colore Clear
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 40/conf.
Colore chiusura Nero
Closure Included Sì
Bocca Wide, Threaded
Altezza (sistema metrico) 78 mm
Rivestimento interno chiusura Wood Pulp-faced PVDC
Materiale chiusura Urea
Dimensione chiusura 38/R3
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite