Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 48 |
| Colore chiusura | Black |
| Finitura collo | 38-400 |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | Yes |
| Bocca | Wide |
| Show More |