Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Clear Graduated Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Codice prodotto. 16194517 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Rivestimento interno chiusura:
Polyethylene Cone
Pulp/Tin Foil
Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 48
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura Dimensione della confezione
16194517 120 mL Pulp/Tin Foil pezzi 24
16124387 30 mL Polyethylene Cone pezzi 48
16184517 60 mL Pulp/Tin Foil pezzi 48
16104397 60 mL Rubber pezzi 48
16194387 60 mL Polyethylene Cone pezzi 288
16114397 120 mL Rubber pezzi 24
16124397 240 mL Rubber pezzi 24
16184507 480 mL Pulp/Tin Foil pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16194517
Spedizione stimata: 21-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear Graduated Glass Bottles with Black Phenolic Caps are made from clear USP Type III soda-lime glass and feature a wide mouth for easy removal of contents, with graduations in both mL and ounces for accurate measurement.
  • Graduated in both milliliters and ounces for accurate measurement
  • Clear USP Type III soda-lime glass construction ideal for general storage
  • Wide mouth design facilitates easy mixing, handling, and transfer of contents
  • Slight shoulder design aids easy pouring and handling
  • Black phenolic caps included; available with a variety of closure liner options
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 35 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 105 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Black
Finitura collo 48-400
Closure Included Yes
Graduated Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 102 mm
Rivestimento interno chiusura Pulp/Tin Foil
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 48-400 mm
Diametro (sistema metrico) 51 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Forma Round
Product Type Graduated Bottle