Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with Black Phenolic Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7144769 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Rivestimento interno chiusura:
Polyethylene Cone
Pulp/Tin Foil
Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 48
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura unitSize
16124387 30 mL Polyethylene Cone pezzi 48
16184517 60 mL Pulp/Tin Foil pezzi 48
16104397 60 mL Rubber pezzi 48
16194387 60 mL Polyethylene Cone pezzi 288
16114397 120 mL Rubber pezzi 24
16194517 120 mL Pulp/Tin Foil pezzi 24
16124397 240 mL Rubber pezzi 24
16184507 480 mL Pulp/Tin Foil pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16124387
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear USP Type III soda-lime glass with wide mouth for easy removal of contents with graduations in mL and ounces
  • Graduated in both milliliters and ounces
  • Clear glass bottles are designed with a slight shoulder for easy pouring and handling
  • Wide mouth facilitates easy mixing, handling, and transfer of contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 29 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 71 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 48
Colore chiusura Black
Finitura collo 33-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 68 mm
Product Type Graduated Bottle
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Cone
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 34 mm