Learn More
FISHERBRAND™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Cap
Codice prodotto. 16104387 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16104387 240 mL pezzi 24
16174377 30 mL pezzi 48
16184377 60 mL pezzi 48
16194377 120 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16104387
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Cap feature a wide mouth for easy removal of contents, easy mixing, and transfer. Graduated in both mL and oz with a slight shoulder for easy pouring and handling.
  • Graduated in both milliliters and ounces
  • Clear glass bottles are designed with a slight shoulder for easy pouring and handling
  • Wide mouth facilitates easy mixing, handling, and transfer of contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 54 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 40 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura White
Finitura collo 58-400
Closure Included Yes
Graduated Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 127 mm
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 58-400 mm
Diametro (sistema metrico) 62 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Forma Round
Product Type Graduated Bottle