Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7145767 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16174377 30 mL pezzi 48
16184377 60 mL pezzi 48
16194377 120 mL pezzi 24
16104387 240 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16174377
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Cap feature a wide mouth for easy removal of contents.
  • Graduated in both milliliters and ounces
  • Clear glass bottles are designed with a slight shoulder for easy pouring and handling
  • Wide mouth facilitates easy mixing, handling, and transfer of contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 29 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 71 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 48
Colore chiusura White
Finitura collo 33-400
Closure Included Yes
Graduated Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 68 mm
Product Type Graduated Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 34 mm