Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 480 mL |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 67 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 57 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 24 |
| Colore chiusura | White |
| Finitura collo | 70-400 |
| Closure Included | Yes |
| Bocca | Wide |
| Vedi altri risultati |