Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16154387 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
480 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 432
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura unitSize
16154387 60 mL Pulp/Vinyl pezzi 288
16144387 30 mL Pulp/Vinyl pezzi 432
16114387 480 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16154387
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Spedizione stimata: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Clear USP Type III soda-lime glass with wide mouth for easy removal of contents with graduations in mL and ounces
  • Graduated in both milliliters and ounces
  • Clear glass bottles are designed with a slight shoulder for easy pouring and handling
  • Wide mouth facilitates easy mixing, handling, and transfer of contents
Spezifikation
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 35 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 25 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 85 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 288
Colore chiusura White
Finitura collo 38-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 83 mm
Rivestimento interno chiusura Pulp/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 38-400 mm
Diametro (sistema metrico) 42 mm
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Product Type Graduated Bottle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.