Learn More
Metro™ Clear Label Holders for Wire Shelving
Codice prodotto. 15966771
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione dell'etichetta (sistema imperiale):
3 x 1.25 in.
13 x 1.25 in.
19 x 1.25 in.
25 x 1.25 in.
31 x 1.25 in.
43 x 1.25 in.
55 x 1.25 in.
Dimensione dell'etichetta (sistema metrico):
109.22 x 3.2 cm
139.5 x 3.2 cm
33 x 3.2 cm
48 x 3.2 cm
63.5 x 3.2 cm
7.5 x 3.2 cm
72.5 x 3.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) ripiano:
18 in.
24 in.
30 in.
36 in.
48 in.
60 in.
Lunghezza (sistema metrico) ripiano:
45.7 cm
61 cm
76 cm
91.4 cm
121.9 cm
152 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione dell'etichetta (sistema imperiale) Dimensione dell'etichetta (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) ripiano Lunghezza (sistema metrico) ripiano unitSize
15966771 55 x 1.25 in. 139.5 x 3.2 cm 60 in. 152 cm Pezzo
15906771 3 x 1.25 in. 7.5 x 3.2 cm - - Pezzo
15916771 13 x 1.25 in. 33 x 3.2 cm 18 in. 45.7 cm Pezzo
15926771 19 x 1.25 in. 48 x 3.2 cm 24 in. 61 cm Pezzo
15946771 25 x 1.25 in. 63.5 x 3.2 cm 30 in. 76 cm Pezzo
15936771 31 x 1.25 in. 72.5 x 3.2 cm 36 in. 91.4 cm Pezzo
15956771 43 x 1.25 in. 109.22 x 3.2 cm 48 in. 121.9 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15966771 Fornitore Metro™ N. del fornitore 9990CL5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Snap-on plastic holders provide easy identification of shelf contents.
  • Clear plastic allows label colors to show through
  • Hold most commercial 1.25 in. (32 mm) labels
  • Labels not included
Specifica
Product Type Label Holder
Colore Clear
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ wire shelving, cantilever shelves
Dimensione dell'etichetta (sistema imperiale) 55 x 1.25 in.
Dimensione dell'etichetta (sistema metrico) 139.5 x 3.2 cm
Lunghezza (sistema imperiale) ripiano 60 in.
Lunghezza (sistema metrico) ripiano 152 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -18 to 120.2°F
Temperature Range (Metric) -28 to 49°C
Materiale Plastic