Learn More
Metro™ Clear Label Holders for Wire Shelving
Snap-on plastic holders provide easy identification of shelf contents
6.50€ - 28.30€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ wire shelving, cantilever shelves |
---|---|
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -18 to 120.2°F |
Temperature Range (Metric) | -28 to 49°C |
Colore | Clear |
Materiale | Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione dell'etichetta (sistema imperiale) | Dimensione dell'etichetta (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) ripiano | Lunghezza (sistema metrico) ripiano | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione dell'etichetta (sistema imperiale) | Dimensione dell'etichetta (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) ripiano | Lunghezza (sistema metrico) ripiano | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15906771
|
Metro™
9990CL |
3 x 1.25 in. | 7.5 x 3.2 cm |
6.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15916771
|
Metro™
9990CL1 |
13 x 1.25 in. | 33 x 3.2 cm | 18 in. | 45.7 cm |
9.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15926771
|
Metro™
9990CL2 |
19 x 1.25 in. | 48 x 3.2 cm | 24 in. | 61 cm |
13.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15946771
|
Metro™
9990CL30 |
25 x 1.25 in. | 63.5 x 3.2 cm | 30 in. | 76 cm |
14.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15936771
|
Metro™
9990CL3 |
31 x 1.25 in. | 72.5 x 3.2 cm | 36 in. | 91.4 cm |
16.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15956771
|
Metro™
9990CL4 |
43 x 1.25 in. | 109.22 x 3.2 cm | 48 in. | 121.9 cm |
19.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15966771
|
Metro™
9990CL5 |
55 x 1.25 in. | 139.5 x 3.2 cm | 60 in. | 152 cm |
28.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Clear plastic allows label colors to show through
- Hold most commercial 1.25 in. (32 mm) labels
- Labels not included
Specifica
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ wire shelving, cantilever shelves | |
-28 to 49°C | |
Plastic |
-18 to 120.2°F | |
Clear |