Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Clear PET Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16154457 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
250 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
Polyethylene Foam
Dimensione della confezione:
pezzi 48
pezzi 576
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura Dimensione della confezione
16154457 120 mL Polyethylene Foam pezzi 48
16438135 120 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 576
16184877 60 mL Polyethylene Foam pezzi 48
16194457 250 mL Polyethylene Foam pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16154457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.40€
    38.44€ / pezzi 48
    Risparmia 11.96€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Clear PET Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene Caps maximise storage space with a Blake design and wide mouth ideal for solids. Clear PET construction offers stress and impact resistance plus a good alcohol and solvent barrier for reliable sample storage.
  • Clear PET construction allows easy visual identification of contents
  • Blake design maximises storage space
  • Wide mouth is ideal for solid samples
  • PET is stress and impact resistant
  • Provides a good alcohol and solvent barrier
  • Supplied with white polypropylene screw cap pre-attached
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 35 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 25 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 295 mm
Materiale PET
Quantità 48
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura White
Finitura collo 38-400
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 92 mm
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 38-400 mm
Diametro (sistema metrico) 49 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Wide Mouth Packer Bottle