Learn More
Greiner Bio-One Clear Polystyrene High Profile Lids
Codice prodotto. 10721534
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Lid
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type
10721534 Lid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10721534 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 65610102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.55€
    144.25€ / pezzi 150
    Risparmia 12.30€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Colore Clear
Dimensioni (L x P x A) 125 x 82 x 9 mm
Materiale Polystyrene
Sterilità Non-sterile
Altezza (sistema metrico) 9 mm
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
N. per confezione 150
Formato High Profile
Product Type Lid
Plate Compatibility 96-well Standard Microplate