Learn More
Kartell™ Clear PTFE Hoses
Codice prodotto. 10033501
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
5m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
10033501 8 mm 5m
10544801 12 mm 5m
10596891 2 mm 5m
10185191 3 mm 5m
10083081 6 mm 5m
10397981 4 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10033501 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0390500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    115.46€ / 5m
    Risparmia 16.54€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Kartell™ Clear PTFE Hoses have outstanding resistance to chemicals, which makes it suitable for the majority of fluid and ambient temperature conditions found in the food and pharmaceutical industry.
  • Good resistance to acids, bases, and solvents
  • Can withstand temperatures up to 260°C
  • Autoclavable
Specifica
Descrizione 8 x 10mm
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Overall Length (Metric) 5 m
Min. Operating Temperature (Metric) 260°C
Quantità confezione 1 Pack
Dimensioni dei tubi 8 x 10mm
Colore Clear
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C