Descrizione
- Hose made of soft PVC
- Foodstuffs quality according to the EC Guideline 1935/2004
- Hardness Shore A 80 ± 3
- Operating temperature -20 °C to +50 °C
- For pressureless operation
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EC Guideline 1935/2004 |
| Diametro (sistema metrico) interno | 13 mm |
| Materiale | PVC |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 19 mm |
| Overall Length (Metric) | 50 m |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Da utilizzare con | Industrial |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Pressureless Operation and Suitable for Use with Foodstuffs |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -20°C |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant |
| Vedi altri risultati |