Learn More
Thermo Scientific™ Occhiali protettivi trasparenti
Description
- Lenti trasparenti in policarbonato
- Montatura PVC
- Comodi da indossare anche con occhiali da vista
- con certificazione ANSI Z87.1-2015 e EN 166
- Marcature: ANSI - Z87+, CE - CE EN166 1B
- Massima protezione e resistenza agli urti accidentali su entrambi i lati
- Protezione anti UV
- Rivestimenti antiappannamento ed estremamente resistenti ai graffi/li>
- Si appoggiano delicatamente al viso grazie alla leggerezza del materiale
- Visione completa di ciò che circonda l'utilizzatore
- Elastico regolabile
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | Certificazione conforme a ANSI Z87.1-2015 e EN 166; marcatura: ANSI - Z87+, CE - CE EN166 1B |
| Lens Coating | Antiappannamento, Antigraffio |
| Colore | Trasparente |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE EN 166 ANSI Z87.1 |
| Dimensioni (L x P x A) | 17 x 9 x 8 cm |
| Colore telaio | Trasparente |
| Materiale fascia per la testa | Elastico |
| Size | Taglia unica |
| Lens Material | Policarbonato |
| Materiale del telaio | PVC |
| Show More |