Learn More
Vitlab™ Becher in SAN trasparente
Codice prodotto. 15782076
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15782076 1000 ml pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15782076 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 44291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    34.53€ / pezzi 6
    Risparmia 10.47€
    23% Sconto
In stock
Sicurezza alimentare a norma FDA. Il becher in SAN trasparente VITLAB™ può essere utilizzato per diverse attività.
  • Trasparente
  • Sicuro per alimenti
  • Con scala in rilievo
  • Impugnatura a presa facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale SAN
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Diametro (sistema metrico) 116 mm