Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia con collo a vite in vetro sodico-calcico trasparente con collo sagomato
Codice prodotto. 12800884 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 mL
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12800884 60 ml pezzi 40
12890874 30 ml pezzi 40
12810884 100 ml pezzi 20
12820884 150 ml pezzi 20
12840884 300 mL pezzi 20
12860884 1000 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12800884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.90€
    20.07€ / pezzi 40
    Risparmia 1.83€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I flaconi in vetro trasparente a calce sodata Fisherbrand™ con chiusura da 28 mm sono indicati in laboratorio per la conservazione e la manipolazione di terreni per esperimenti.
  • Chiusura Vistop antimanomissione con rivestimento in PolyCone
  • Certificazione ISO
  • Vetro sodico-calcico trasparente
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) interno 38.6 mm
Intervallo del volume di riempimento 67.5 ml
Materiale In vetro soda-calcico
ID collo (sistema metrico) 28 mm
N. per confezione Confezione da 40
Quantità 40/conf.
Materiale della vite Polipropilene
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno Polipropilene/SOR
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Rivestimento interno chiusura Polipropilene/SOR
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 38.6 mm
Forma Rotondo
Product Type Bottiglia