Learn More
Azpack™ Bottiglie a fondo piatto con bordo inclinato in vetro trasparente con tappi a vite in urea neri
Descrizione
- White flint, type III soda lime glass with flat sides and sloping shoulders
- Includes black urea screw cap
- Cap is lined with wood pulp-faced steran (PVDC)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Clear |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Quantità | 20/conf. |
| Larghezza (sistema metrico) | 91 mm |
| Colore chiusura | Nero |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Narrow, Threaded |
| Altezza (sistema metrico) | 203.4 mm |
| Rivestimento interno chiusura | Wood Pulp-faced PVDC |
| Vedi altri risultati |