Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) interno | 38.6 mm |
| Materiale | In vetro soda-calcico |
| ID collo (sistema metrico) | 28 mm |
| N. per confezione | Confezione da 40 |
| Quantità | Confezione da 40 |
| Colore chiusura | Bianco |
| Materiale rivestimento interno | LDPE |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |