Learn More
Fisherbrand™ Clear Square Tablet Bottles with Black Phenolic PolyCone Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7144792 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16134907 30 mL pezzi 288
16104917 60 mL pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16134907
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides maximum content visibility.
Feature a space saving design for bench tops with limited storing space. Wide mouth bottles are ideal for mixing, storing and sampling
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 29 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 209 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 288
Colore chiusura Black
Finitura collo 33-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 206 mm
Product Type Square Tablet Bottle
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Cone
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 34 mm